Learn More
Reichert Instruments™ Wolffheugel Zählplatte
Artikelnummer. 12762585
Click to view available options
Menge:
1Each.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12762585
Marke: Reichert Instruments™ 13333800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Darkfield Quebec Kolonienzähler erlaubt es dem Anwender, Bakterienkolonien schnell und genau zu zählen
Der Darkfield Quebec Kolonienzähler erlaubt es dem Anwedner, Bakterienkolonien schnell und genau zu zählen.
Er ist in zwei Modellen für die digitale oder manuelle Zählung erhältlich.Beide Modelle bieten eine gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung, da das Licht gleichmäßig über die gesamte Kulturplatte verteilt wird.
Verstellbarer Halter zum Zentrieren von runden Schalen und quadratischen Kulturplatten
  • Einstellbarer Fokussierstab
  • Das Objektiv dreht sich um volle 360°
  • Integriertes, schwenkbares Bein
  • Das optionale 1,5fache-Zusatzobjektiv passt über das Standardobjektiv und erhöht die Vergrößerung auf das 3-fache
Spezifikation
Produkttyp Zählplatte
Menge 1Each.