Learn More
Carbolite™ TUBE FURNACE 1200°C 550MM 301 65 mm Durchm., Regler E301, 230V
Marke:  Carbolite™ T12065-550-230SN+&02-301
Artikelnummer. 12193340
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Röhrchenöfen bieten eine verbesserte thermische Einheitlichkeit und mit einem Keramik-Arbeitsröhrchen und Dichtungen die Flexibilität, Materialien unter verschiedenen atmosphärischen Bedingungen zu testen.
Zu den typischen Anwendungen gehören Forschungstests an anorganischen Materialien, die kostengünstig in Luft oder in einer nicht oxidierenden Atmosphäre wie Stickstoff oder Argon oder im Vakuum durchgeführt werden können.
Die verbesserte thermische Gleichförmigkeit ist ideal für die Thermoelementkalibrierung, und es sind Einzel- oder Drei-Zonen-Ausführungen erhältlich. Bitte erkundigen Sie sich nach weiteren Details der Röhrchenofen-Palette, da es mehr Größen und Typen gibt, als dieser Raum zulässt.
• Die symmetrische Bauweise der Heizelemente gewährleistet eine verbesserte thermische Gleichförmigkeit im Vergleich zu Kammeröfen
• Der Röhrenofen kann Arbeitsröhrchen mit einem Durchmesser von 20 mm bis 150 mm aufnehmen
• Sieben beheizte Längen von 300 mm bis 1,200 mm sind erhältlich
• Die horizontale Basismontage ist normal, aber vertikale und geteilte Ausführungen sind mit einem separaten Schaltkasten erhältlich