Learn More
Tuttnauer Wire (Mesh) Basket
Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
19,5 l
26 l
29 l
Dimensions (Dia. x H):
362 x 190 mm
362 x 250 mm
362 x 280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stainless Steel wire basket for the sterilization of solid items, or liquid in bottles.
- The baskets are stackable and two baskets can be placed in the autoclave chamber.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4.3 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 19,5 l |
| Tiefe (metrisch) Kammer | 19 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) Kammer | 7.6 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 14.3 in. |
| Länge (metrisch) | 36.2 cm |
| Produkttyp | Autoclave Basket |
| Dimensions (Dia. x H) | 362 x 190 mm |
| Sterilität | Unsteril |