Learn More
Nordvlies WIPEX-BLUETECH Industrial Paper Wipes
Artikelnummer. p-200110092
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
22 x 36 cm
38 x 36 cm
38 x 38 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
2 Rollen
Artikelnummer. 15750967
Marke: Nordvlies 24775
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Blue cleaning paper roll made from selected recycled raw materials, embossed in volume and glued in layers.
  • High absorption capacity of liquid substances, such as oil and water
  • High-performance paper
  • Nordic Swan Ecolabel and EU Ecolabel
  • Industrial, automotive manufacturing, food processing
Spezifikation
Produkttyp Heavy-duty Wiper
Länge (metrisch) 38 cm
Breite (metrisch) 38 cm
Material Recycled Paper
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Abmessungen (L x B) 38 x 38 cm
Verpackungsmenge 1 Roll of 500 Wipes
Lage 2-ply
Sterilität Non-sterile
Dicke (metrisch) 2 x 20 g/m2
Umweltfreundliche Eigenschaften Nordic Swan and EU Eco label