Learn More
Kimberly-Clark Professional™ An der Wand montierter Wischtücherspender
Ermöglicht den mobilen Einsatz für eine schnelle und einfache Entnahme von Papierwischtüchern von einer großen Rolle. Der Kimberly-Clark™ PROFESSIONAL™ Wischtuchspender für die Wandmontage trägt zur Bewahrung der Hygiene und zur Senkung der Kosten bei.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 6146
64.49 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Blaues Stahlrohr
- Ideal für frequentierte Lebensmittelbereiche
- Kann als freistehende Einheit mobil eingesetzt oder an einer Wand montiert werden
Spezifikation
An der Wand montierter Wischtücherspender | |
32,80 x 51,50 x 30 cm | |
32,8 cm | |
51,5 cm | |
30 cm | |
Steel | |
1 | |
Um die Hygiene aufrechtzuerhalten | |
Je 1 |
Blau | |
12.9 in. | |
20.3 in. | |
11.8 in. | |
Wipes | |
Freistehend | |
Side Loading | |
Schlauchstahlspender |