Learn More
Gibertini Elettronica™ OENOLOGIE DESILLATOR SUPERDEE SUPERDEE
Artikelnummer. 11907606
Encompass
Click to view available options
Höhe (metrisch):
1200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11907606
Marke: Gibertini Elettronica™ SDEE
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Bestimmen Sie die flüchtige Säure und den Alkoholgehalt in Wein, Most und alkoholischen Getränken mit der offiziellen OIV-Methode. Das Gibertini Elettronica™ Super Dee digitale Destillationsgerät verfügt über ein robustes Edelstahl-Design und ein gut ablesbares Display.
Bedienfeld mit alphanumerischem Intelligent-Display und Tastatur sowie Mikroprozessorsteuerung für:
  • Regelung und Tarierung der neuen Waage
  • Zu destillierendes Volumen
  • Echtzeitwert der destillierten Menge
  • Kontrolle des Kühlwassers am Einlass: Temperatur, Druck und Durchfluss.
  • Funktionale Anforderung: T max = 20°C – Druck min. = 1,5 bar – Durchfluss min. = 5 l/min
  • Unterschiedliche Sprachen (IT/SP/EN/FR)
  • Warnung bei fehlenden Glaswaren
  • Warnung bei geöffnetem Schutz oder Abfluss
Integrierter Dampfgenerator: Kein destilliertes Wasser mehr erforderlich. Direkter Anschluss an Leitungswasser und Kartusche zur Entmineralisierung (Dauerbeanspruchung bei Analysen flüchtiger Säuren mit 100 – ca. 400 l), austauschbar durch den Anwender. Auch ohne Dampfgenerator erhältlich.
  • Rahmen aus AISI 316 Edelstahl
  • Neuer Plexiglas-Gleitschutz
  • Neues Fläschchen mit vergrößerter Drainage für die Destillation von Weinhefe und Traubenmark
  • Neues System für die schnelle Aufnahme der Glaswaren (einhändige Bedienung). Unterbindet die Destillation, wenn die Glaswaren nicht vorhanden sind
  • Neue Dusche mit Durchflussregelung zum Waschen der Fläschchen
  • Magnetischer Filter am Wassereinlass zum Rückhalten schwerer Partikel
  • Automatische Stoppfunktion des Geräts nach der Destillation für geringeren Wasserverbrauch
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V, 50/60 Hz
Enthält 3 Flaschen 100 ml, 200 ml-Fläschchen 1, 2 300 ml konische Kolben, 1 Spülflasche 500 ml, 3 Spülflaschen, chemische Reagenzien und Entmineralisierungspatrone
Tiefe (metrisch) 300 mm
Höhe (metrisch) 1200 mm
Typ Weindestillationsgerät
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Weine, Spirituosen, Biere, Parfüms und alkoholische Lösungen
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 300 x 290 x 1200 mm
Temperaturbereich (metrisch) 20 °C
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.