Learn More
Thermo Scientific™ Rotor mit Windschutz für Cryofuge™ 6000i/8500i.
Mit dem Rotor mit Windschutz für Cryofuge 6000i/8500i, der mit Deckel und ohne Becher geliefert wird, erhöhen Sie Ihre Laborproduktivität.
Marke: Thermo Scientific™ 75006606
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Rotor mit Windschutz für Cryofuge™ 6000i/8500i, der mit Deckel und ohne Becher geliefert wird, erhöhen Sie Ihre Laborproduktivität.
Spezifikation
Ausschwingrotor mit Windschutz | |
Ausschwingrotor | |
6.010 x g (rund); 5.312 x g (2fach-Blutbeutel)/4.984 x g (2fach rechteckig) | |
10.279 | |
90° |
Rotorkörper aus Edelstahl, Becher aus Aluminium | |
6 x 1000 ml | |
4.020 U/min (5.050 U/min mit Cryofuge 6000i, Cryofuge 8500i) | |
Thermo Scientific Zentrifugen Cryofuge 6000i und 8500i mit hohem Fassungsvermögen |