Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Dünnwandiges EPR-Probenröhrchen aus Quarzglas
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Enge Innen- und Außendurchmessertoleranzen gewährleisten eine 100%-ige Kompatibilität mit Spektrometern
- Einzeln verpackt, um Kontamination zu verhindern
- Nur für Experimente mit kleinen organischen Molekülen (Molekulargewicht ∼500); nur bei Umgebungstemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Material | Quarz |
| Produkttyp | Probenröhrchen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Wandstärke (metrisch) | 0,5 mm |
| Modell | 707-SQ-250M |