Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Präzisionsprobenröhrchen (EPR) aus Quarzglas
  • Halten im Vergleich zu kostengünstigen Röhrchen 10- bis 15-mal bessere Toleranzen auf dem Innendurchmesser und weisen einen 5-mal kleineren Sturz und kleinere Konzentrizität auf
  • Ideal für kontinuierliche Wellenversuche, die ein hoch reproduzierbares Probenvolumen im Hohlraum erfordern
  • Einzeln verpackt, um Kontamination zu verhindern
Marke:  Bel-Art™ 66000-0016
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12920kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15388578
  • 117.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Halten im Vergleich zu kostengünstigen Röhrchen 10- bis 15-mal bessere Toleranzen auf dem Innendurchmesser und weisen einen 5-mal kleineren Sturz und kleinere Konzentrizität auf
  • dIdeal für kontinuierliche Wellenversuche, die ein hoch reproduzierbares Probenvolumen im Hohlraum erfordern
  • Einzeln verpackt, um Kontamination zu verhindern
Spezifikation
Spezifikation
Probenröhrchen
Quarz
250 mm
3,20 ± 0,013 mm
9,84 in.
Gehäuse 715-PQ-250M
76 µm
15 µm
4,00 ± 0,013 mm
Kappe
0,40 mm