Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Präzisionsprobenröhrchen (EPR) aus Quarzglas
- Halten im Vergleich zu kostengünstigen Röhrchen 10- bis 15-mal bessere Toleranzen auf dem Innendurchmesser und weisen einen 5-mal kleineren Sturz und kleinere Konzentrizität auf
- Ideal für kontinuierliche Wellenversuche, die ein hoch reproduzierbares Probenvolumen im Hohlraum erfordern
- Einzeln verpackt, um Kontamination zu verhindern
Marke: Bel-Art™ 66000-0013
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04310kg
Beschreibung
- Halten im Vergleich zu kostengünstigen Röhrchen 10- bis 15-mal bessere Toleranzen auf dem Innendurchmesser und weisen einen 5-mal kleineren Sturz und kleinere Konzentrizität auf
- dIdeal für kontinuierliche Wellenversuche, die ein hoch reproduzierbares Probenvolumen im Hohlraum erfordern
- Einzeln verpackt, um Kontamination zu verhindern
Spezifikation
Probenröhrchen | |
Quarz | |
159 mm | |
1,99 ± 0,013 mm | |
0,48 mm |
76 µm | |
76 µm | |
2,97 ± 0,013 mm | |
6,25 in. | |
705-PQ-6.25 |