Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Einmal-NMR-Röhrchenkappen, Durchmesser von 5.0 mm
Verschiedene Farben helfen bei der Nachverfolgung von Proben, die auf verschiedenen Referenzlösungsmitteln basieren.
11.80 € - 97.95 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 5,0 mm |
---|---|
Material | EVA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | NMR-Spektroskopie |
Benachrichtigungen:
Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.
Produktcode | Marke | Farbe | Beschreibung | Enthält | Produktlinie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Beschreibung | Enthält | Produktlinie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15378708
|
Bel-Art™
66005-0101 |
Blau | Modell:Wilmad™ 521-BLU-100 | 100 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-BLU-100 | N/A | |||
15388708
|
Bel-Art™
66005-0102 |
Rot | Modell:Wilmad™ 521-RED-100 | 100 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-RED-100 | N/A | |||
15398708
|
Bel-Art™
66005-0108 |
Himmelblau | Modell:Wilmad™ 521-SKY-100 | 100 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-SKY-100 | N/A | |||
15318718
|
Bel-Art™
66005-0109 |
Divers | Modell:Wilmad™ 521-ASST-100 | 100 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-ASST-100 | N/A | |||
15338718
|
Bel-Art™
66005-0111 |
Weiß | Einwegartikel | 100 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-WHT-100 | N/A | |||
15348718
|
Bel-Art™
66005-0112 |
Gelb | Modell:Wilmad™ 521-YLW-100 | 100 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-YLW-100 | N/A | |||
15358718
|
Bel-Art™
66005-1001 |
Blau | Modell:Wilmad™ 521-BLU-1000 | 1000 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-BLU-1000 | N/A | |||
15368718
|
Bel-Art™
66005-1002 |
Rot | Modell:Wilmad™ 521-RED-1000 | 1000 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-RED-1000 |
73.20 €
1000 Packungen |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15378718
|
Bel-Art™
66005-1003 |
Fuchsia | Modell:Wilmad™ 521-FUH-1000 | 1000 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-FUH-1000 | N/A | |||
15388718
|
Bel-Art™
66005-1004 |
Grün | Modell:Wilmad™ 521-GRN-1000 | 1000 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-GRN-1000 | N/A | |||
15398718
|
Bel-Art™
66005-1005 |
Orange | Modell:Wilmad™ 521-ORG-1000 | 1000 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-ORG-1000 | N/A | |||
15308728
|
Bel-Art™
66005-1006 |
Rosa | Modell:Wilmad™ 521-PNK-1000 | 1000 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-PNK-1000 | N/A | |||
15318728
|
Bel-Art™
66005-1007 |
Violett | Modell:Wilmad™ 521-PUR-1000 | 1000 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-PUR-1000 | N/A | |||
15328728
|
Bel-Art™
66005-1008 |
Aquamarin | Modell:Wilmad™ 521-AQA-1000 | 1000 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-AQA-1000 |
93.65 €
1000 Packungen |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15338728
|
Bel-Art™
66005-1009 |
Divers | Modell:Wilmad™ 521-ASST-1000 | 1000 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-ASST-1000 |
90.15 €
1000 Packungen |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15358728
|
Bel-Art™
66005-1011 |
Weiß | Modell: Wilmad™ 521-WHT-1000 | 1000 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-WHT-1000 |
84.20 €
1000 Packungen |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15378728
|
Bel-Art™
66005-1012 |
Gelb | Modell: Wilmad™ 521-YLW-1000 | 1000 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-YLW-1000 | N/A | |||
15308738
|
Bel-Art™
66008-0100 |
Schwarz | Modell: Wilmad™ 521-BLK-100 | 100 je Packung | Modell: Wilmad™ 521-BLK-100 | N/A | |||
Beschreibung
Warnung: Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.Spezifikation
5,0 mm | |
EVA | |
NMR-Spektroskopie |