Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10mm O.D. Thin Walled Quartz NMR Tube
Wilmad Precision NMR-Quarzröhrchen haben eine extrem niedrige Wärmeausdehnungsrate und eine hohe Zugfestigkeit, die während des Kühlungs-/Erwärmungsprozesses 14-mal robuster ist als Glasröhrchen des Typs 1 Klasse A
710.00 € - 740.00 €
Spezifikation
Camber (Metric) | 13 µm |
---|---|
Concentricity (Metric) | 38 µm |
Außendurchmesser (metrisch) | 9,9935 ± 0,0065 mm |
Innendurchmesser (metrisch) | 9,070 ± 0,013 mm |
Feldstärke | 400 MHz |
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15368958
|
Wilmad-LabGlass™
66407-1075 |
178 mm | Gehäuse 513-7PP-7QTZ-5 |
710.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 08-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15378958
|
Wilmad-LabGlass™
66407-1085 |
203,2 mm | Gehäuse 513-7PP-8QTZ-5 |
725.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15388958
|
Wilmad-LabGlass™
66407-1095 |
228,6 mm | Gehäuse 513-7PP-9QTZ-5 |
740.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Natürlich vorkommender Quarz behält eine Transmissionsrate von über 85 % (10 mm-Dicke, unter Berücksichtigung von Reflexionsverlusten) über 265 nm bei, was Quarzröhrchen zu einer guten Wahl in photochemischen Studien macht
- Die Hälfte der dielektrischen Konstante von Pyrex™ Glas trägt zur Verbesserung des Qualitätsfaktors bei
- Eine niedrige Bordichte bei oder unter 0.1 ppm garantiert einen sauberen Hintergrund in Boron-11 NMR-Studien
- Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
- Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Quarzröhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden
- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optische Prüfung auf Oberflächendefekte
Spezifikation
13 µm | |
9,9935 ± 0,0065 mm | |
400 MHz |
38 µm | |
9,070 ± 0,013 mm | |
0,46 mm |