Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tube
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
118.00 € - 321.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 9,9935 ± 0,0065 mm |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) |
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Beinhaltet: Röhrchen und Einwegkappe
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Feldstärke | Wandstärke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Feldstärke | Wandstärke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15308778
|
Wilmad-LabGlass™
66100-1085 |
203,2 mm | Gehäuse 513-1PS-8-5 | 100 MHz | 0,55 mm | N/A | ||||||
15398768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-1075 |
178 mm | Gehäuse 513-1PS-7-5 | 100 MHz | 0,55 mm |
118.00 €
5 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15318778
|
Wilmad-LabGlass™
66100-1095 |
228,6 mm | Gehäuse 513-1PS-9-5 | 100 MHz | 0,55 mm | N/A | ||||||
15358798
|
Wilmad-LabGlass™
66200-1075 |
178 mm | Gehäuse 513-1PP-7-5 | 200 MHz | 0,46 mm | N/A | ||||||
15368798
|
Wilmad-LabGlass™
66200-1085 |
203,2 mm | Gehäuse 513-1PP-8-5 | 200 MHz | 0,46 mm | N/A | ||||||
15388798
|
Wilmad-LabGlass™
66200-1095 |
228,6 mm | 513-1PP-9-5 | 200 MHz | 0,46 mm | N/A | ||||||
15378818
|
Wilmad-LabGlass™
66300-1085 |
203,2 mm | 513-3PP-8-5 | 300 MHz | 0,46 mm | N/A | ||||||
15398818
|
Wilmad-LabGlass™
66300-1095 |
228,6 mm | 513-3PP-9-5 | 300 MHz | 0,46 mm | N/A | ||||||
15328928
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1095 |
228,6 mm | Gehäuse 513-5PP-9-5 | 400 MHz | 0,46 mm | N/A | ||||||
15318928
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1085 |
203,2 mm | Gehäuse 513-5PP-8-5 | 400 MHz | 0,46 mm | N/A | ||||||
15398918
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1075 |
178 mm | Gehäuse 513-5PP-7-5 | 400 MHz | 0,46 mm |
293.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15338978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-1075 |
178 mm | Gehäuse 513-7PP-7-5 | 500 MHz | 0,46 mm |
321.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15348978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-1085 |
203,2 mm | Gehäuse 513-7PP-8-5 | 500 MHz | 0,46 mm | N/A | ||||||
15358978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-1095 |
228,6 mm | 513-7PP-9-5 | 500 MHz | 0,46 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
9,9935 ± 0,0065 mm | |
Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tube