Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tube
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
513-1PP-9-5
513-3PP-8-5
513-3PP-9-5
513-7PP-9-5
Gehäuse 513-1PP-7-5
Gehäuse 513-1PP-8-5
Gehäuse 513-1PS-7-5
Gehäuse 513-1PS-8-5
Gehäuse 513-1PS-9-5
Gehäuse 513-5PP-7-5
Gehäuse 513-5PP-8-5
Gehäuse 513-5PP-9-5
Gehäuse 513-7PP-7-5
Gehäuse 513-7PP-8-5
Feldstärke:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Wandstärke (metrisch):
0,46 mm
0,55 mm
Packungsgröße:
5 Packungen
Beschreibung
Beinhaltet
Röhrchen und Einwegkappe
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.
- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Spezifikation
| Camber (Metric) | 13 µm |
| Concentricity (Metric) | 51 µm |
| Länge (metrisch) | 203,2 mm |
| Material | Glass (Type 1, Class A) |
| Produkttyp | High Precision NMR Sample Tube |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9,9935 ± 0,0065 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9,070 ± 0,013 mm |
| Feldstärke | 400 MHz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Mehr anzeigen |