Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10mm O.D. Heavy Walled Precision NMR Tube
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
255.00 € - 271.32 €
Spezifikation
Camber (Metric) | 13 µm |
---|---|
Concentricity (Metric) | 51 µm |
Außendurchmesser (metrisch) | 9,9935 ± 0,0065 mm |
Innendurchmesser (metrisch) | 7,100 ± 0,013 mm |
Feldstärke | 450 MHz |
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen
Beinhaltet: Röhrchen und Einwegkappe
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15348858
|
Wilmad-LabGlass™
66303-1095 |
513-7PPH-9-5 | 228,6 mm | N/A | |||||
15338968
|
Wilmad-LabGlass™
66453-1085 |
513-7PPH-8-5 | 203,2 mm | N/A | |||||
15328968
|
Wilmad-LabGlass™
66453-1075 |
513-7PPH-7-5 | 178 mm | N/A | |||||
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
13 µm | |
9,9935 ± 0,0065 mm | |
450 MHz | |
1,45 mm |
51 µm | |
7,100 ± 0,013 mm | |
Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) |