Learn More
Gibco™ William's E Medium, ohne Phenolrot
William's E Medium wurde ursprünglich von Williams und Gunn als reduziert Serum-ergänztes Medium für Langzeit-Zellkulturen adulter Rattenleber-Epithelzellen entwickelt. Gibco™ William's E Medium kann zudem verwendet werden für das Wachstum von Leberzellen verschiedener Spezies, auch menschlichen HepaRG™ Zellen.
Marke: Gibco™ A1217601
45.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gibco™ William's E Medium ist die Modifikation eines früheren Mediums mit angereicherten Aminosäuren und doppeltem Glucosegehalt. William's E Medium enthält einzigartige Inhaltsstoffe wie Zink, Eisen, Mangan, nicht-essentielle Aminosäuren, das Reduktionsmittel Glutathion und das Lipid Methyllinoleat.
cGMP-Fertigung an zwei Standorten
Um eine kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten, produzieren wir Gibco™ William's E Medium an zwei separaten Standorten in Grand Island, NY, USA und Schottland, Großbritannien. Beide Standorte erfüllen die cGMP-Fertigungsanforderungen und sind ISO 13485-zertifiziert und bei der FDA als Hersteller medizinischer Geräte registriert.
William's E Medium enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund ist bei William's E Medium eine Supplementierung, meist mit 5 – 10 % fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich. William's E Medium nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung.
Spezifikation
1:1 | |
1X | |
William's E Medium | |
Natriumpyruvat | |
500 mL |
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Flüssig | |
Steril | |
Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot | |
Raumtemperatur |