Learn More
Cole-Parmer™ Wildco™ horizontaler Alpha Wasserprobenehmer
Geeignet für den Einsatz in Ozeanen, tiefen Seen und korrosiven Gewässern
860.00 € - 985.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Horizontaler Alpha Wasserprobenehmer |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 2,2 l |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserprobenahme aus Ozeanen, tiefen Seen und korrosiven Gewässern |
Länge (angloamerikanisch) | 26.4 Zoll |
Länge (metrisch) | 67,06 cm |
Produktcode | Marke | Röhrchenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Röhrchenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11704509
|
Cole-Parmer™
05488-00 |
PVC |
860.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11704819
|
Cole-Parmer™
05488-10 |
Acryl |
985.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Alpha-Probenehmer eignen sich für den Einsatz im Meer, in tiefen Seen und korrosiven Gewässern.
- Wählen Sie horizontale Probenehmer für die Probenahme an der Oberfläche, in der Sprungschicht oder direkt am Boden.
- Die Urethan-Enddichtungen rasten bei minimaler Oberflächenstörung am Melderkontakt ein.
- Das Ablassventil ermöglicht eine einfache Entnahme.
- Die Probenehmer umfassen eine Tragetasche; bestellen Sie Melder und Schnur separat.
- Silikon-Enddichtungen sind auf Sonderbestellung erhältlich. Wenden Sie sich an unsere Anwendungsspezialisten, um weitere Informationen zu erhalten.
- Nicht verwenden, wenn die Quecksilberkonzentration 1 ppm überschreitet.
Spezifikation
Horizontaler Alpha Wasserprobenehmer | |
Wasserprobenahme aus Ozeanen, tiefen Seen und korrosiven Gewässern | |
67,06 cm |
2,2 l | |
26.4 Zoll |