Learn More
Cole-Parmer™ Wildco™ horizontaler Alpha Wasserprobenehmer
Geeignet für den Einsatz in Ozeanen, tiefen Seen und korrosiven Gewässern
Marke: Cole-Parmer™ 05488-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.80000kg
Beschreibung
- Alpha-Probenehmer eignen sich für den Einsatz im Meer, in tiefen Seen und korrosiven Gewässern.
- Wählen Sie horizontale Probenehmer für die Probenahme an der Oberfläche, in der Sprungschicht oder direkt am Boden.
- Die Urethan-Enddichtungen rasten bei minimaler Oberflächenstörung am Melderkontakt ein.
- Das Ablassventil ermöglicht eine einfache Entnahme.
- Die Probenehmer umfassen eine Tragetasche; bestellen Sie Melder und Schnur separat.
- Silikon-Enddichtungen sind auf Sonderbestellung erhältlich. Wenden Sie sich an unsere Anwendungsspezialisten, um weitere Informationen zu erhalten.
- Nicht verwenden, wenn die Quecksilberkonzentration 1 ppm überschreitet.
Spezifikation
Horizontaler Alpha Wasserprobenehmer | |
Acryl | |
Wasserprobenahme aus Ozeanen, tiefen Seen und korrosiven Gewässern | |
67,06 cm |
Acryl, Urethan-Enddichtungen | |
2,2 l | |
26.4 Zoll |