Learn More
BRAND™ PTFE-Weithalsflasche
Click to view available options
Fassungsvermögen:
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Beschreibung
ulliChemische und thermische Beständigkeit/liliRobustes, widerstandsfähiges Design/liliMit Schraubverschluss/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 100 ml |
Beschreibung | Weiter Hals |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 35 mm |
Material | PTFE |
Verschlusstyp | Schraubkappe |