Learn More
Duran™ Weithals-Laborflasche aus Glas
Artikelnummer. 15941371
Click to view available options
Capacity: 500mL
Laborflasche mit GLS 80 Gewinde, rund mit Teilung. Neutralglas / Glasart 1 nach USP/EP. Mit Retrace Code, Chargenzertifikat online auf der DURAN GROUP Homepage (www.duran-group.com) abrufbar. Komplett mit blauem Schnellschraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgiessring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten. Flasche, Ausgiessring und Schraubverschluss sind sterilisierbar/autoklavierbar und temperaturbeständig bis 140°C. Oder ohne Verschluss und Ausgiessring.
Die GLS-80 Weithalsglasflaschen sind universell einsetzbar. Der 80mm breite Aussendurchmesser des Flaschenhalses gestattet bequemes Befüllen und Entnehmen von Pulvern, Granulaten und zähflüssigen Substanzen.
Volumen: 500mL
φ/H: 101/148mm