Learn More
BRAND™ Weithals-Erlenmeyerkolben
Weithals-Erlenmeyerkolben besitzen einen Bördelrand und sind graduiert.
123.00 € - 512.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Flaschenhalstyp | Weit |
Graduated | Ja |
Mouth Style | Perlen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10069840
|
BRAND™
92814 |
25 ml |
123.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10440293
|
BRAND™
92863 |
2000 ml |
512.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Borosilikatglas 3.3
- DIN ISO 24450
- Mit Rollrand und Messskala
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Weit | |
Ja | |
Perlen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Weithals-Erlenmeyerkolben