Learn More
Fisherbrand™ Konische Weithals-Erlenmeyerkolben, Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Die Fisherbrand™ konischen Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas sind graduiert und in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ SPFS66650-500
61.60 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15429113
  • 108.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Borosilikatglas
  • Graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Name des Produkts
Fisherbrand™ Konische Weithals-Erlenmeyerkolben, Borosilikatglas > Kapazität: 500 ml