Learn More
Kartell™ BOTTLES WIDE NECK SECURE CAP HDPE, 250 ml,VE=50 St.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
20 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Mit manipulationssicherer Kappe
- Die Kappe verfügt über einen integrierten Sicherheitsring, der bei aufgeschraubter Kappe festgezogen ist.
- Beim Öffnen bricht der Sicherheitsring.
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 30 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Enthält | Manipulationssichere Kappe |
| Material | HDPE |
| Produktlinie | Flasche |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 137 mm |
| Mehr anzeigen |