Learn More
Sampling Systems™ Wide Mouth Stainless Steel Containers
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 L
75 L
100 L
Beschreibung
- 6 in. tri ferrule lid system means the containers can provide both an air- and water-tight seal
- Mirror polish finish
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 75 L |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2.5 oz. |
Farbe | Silver |
Material | Stainless Steel (316L) |
Menge | 1 Bottle |
Closure Included | Yes |
Form | Cylindrical |
Fit for Purpose | Certified Quality |
Höhe (metrisch) | 650 mm |
Produkttyp | Metal Storage Bottle |