Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss Artikelnummer.: 12780188
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12780188
125 mL, Zertifiziert, 58 bis 400 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
500 ml
500 mL
2000 mL
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Verschlussgröße:
53 bis 400 mm
58 bis 400 mm
70 bis 400 mm
89 bis 400 mm
89 bis 400 mm
110 bis 400 mm
Artikelnummer. 12780188
Marke: Thermo Scientific™ 3200125
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, für die kein Lichtschutz erforderlich ist.
Schützen Sie Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in Thermo Scientific™ Klarglas-Weithalshalsgefäßen mit kurzem Profil vor Licht.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Glasgefäß, Kalk-Soda, transparenter Typ III
  • Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
  • Größen von 60 bis 2.000 ml
  • Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Im Lieferumfang enthalten:
Zertifizierte Gefäße haben folgende Merkmale:
  • Mit Zertifizierung, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCBs und Metallen erfüllt oder übertroffen werden.
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Gefäß hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorbehandelte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein CofA im Lieferumfang.
Unbehandelte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Zertifizierungsparameter Halb-VOAs, Pestizide, PCBs, Metalle
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Niedriger Klarglasbehälter
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,36 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,8 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 45,7 mm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 24
Ersatzverschluss Gehäuse B167-5800BL
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 4,6 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 137 mL
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und verarbeiteten Gläser erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen; Pestiziden, PCBs und Metallen und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 69 mm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 2,71 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number320-0125
Chargennummer5782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number320-0125
Chargennummer5111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/08/2024 Catalog Number320-0125
Chargennummer4815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number320-0125
ChargennummerG4180210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2024 Catalog Number320-0125
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss >