Learn More
Cole Parmer™ Probenbehälter mit weitem Hals Artikelnummer.: 11848651
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cole Parmer™ Probenbehälter mit weitem Hals
Artikelnummer. 11848651 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
480 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
480 mL
Artikelnummer. 11848651
Marke: Cole Parmer™ 0610150
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfach zu bedienende, chemisch beständige Polypropylen-Behälter mit weitem Mund.
  • Chemikalienbeständig.
  • Konstruktion aus Polypropylen (PP).
  • Weiße Deckel aus PP, ohne Einlage.
  • Autoklavierbar.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 480 mL
Farbe Durchscheinend
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 9,5 cm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 89 mm
Durchmesser (metrisch) 8,9 cm
Verschlusstyp Kappe
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole Parmer™ Probenbehälter mit weitem Hals >