Learn More
Fisherbrand™ Runde Weithalsflaschen mit weißen Polypropylenkappen
Artikelnummer. 16448125 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
2000 ml
3000 ml
3840 ml
Halsausführung:
100-400
33-400
38-400
53-400
89-400
Menge:
4
6
12
24
48
72
75
150
260
425
950
Packungsgröße:
12 Stück
180 Stück
24 Stück
260 Stück
4 Stück
425 Stück
48 Stück
6 Stück
72 Stück
75 Stück
950 Stück
Artikelnummer. 16448125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Verwendung mit Chemikalien auf Wasserbasis und einigen Lebensmittelprodukten. Fisherbrand™ runde Weithalsflaschen mit weißen Polypropylen-Kappen verfügen über eine breite Öffnung und eignen sich daher für Feststoffe.
  • Ideal für allgemeine Aufgaben im Labor mit Feststoffen und Pulvern
  • Sorgen für eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere, sind durchscheinend und stoßfest
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung während des Transports
  • Durchscheinende Flaschen ermöglichen eine eingeschränkte Sicht auf den Inhalt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 26 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 83 mm
Material HDPE
Menge 950
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 33-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 80 mm
Produkttyp Runde Flasche mit großer Öffnung
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 38 mm