Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 Tücher
Entwickelt für außergewöhnliche Absorption und Reißfestigkeit, kann immer wieder eingesetzt werden. Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 Wischtücher fangen Verschmutzungen dank PowerPocket-Technologie schneller und effektiver ein.
Marke: Kimberly-Clark™ 8377
132.46 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stark saugfähig, robust und langlebig (nass oder trocken), beständig gegen die meisten Lösungsmittel, reduziert Rückstände
- Ideal für anspruchsvolle Aufgaben in Industriebereichen, zum Abwischen von Maschinen und Teilen, zum Reinigen rauer Oberflächen ohne Auffasern, zum Abwischen von Fett, Öl und Lösungsmitteln und zum Vorbereiten von Oberflächen
- Erhältlich als mobiles BRAG™ Box-System, das Ihnen kontrollierten Zugang zu hygienisch geschützten Tüchern ermöglicht
Spezifikation
Wypall X80 Tuch | |
317 mm | |
314 mm | |
Weiß | |
317 x 314 mm | |
Kimberly-Clark Professional Tuchspender zur Wandmo | |
1-lagig |
12.5 in. | |
12.4 in. | |
Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe | |
Reusable | |
Für anspruchsvolle Aufgaben in Industriebereichen, zum Abwischen von Maschinen und Teilen | |
80 Packungen | |
Non-sterile |