Learn More
Wheaton™ Urea-Schraubverschlüsse, Weiß
Geeignet für die meisten Anwendungen, die Schraubhalsflaschen erfordern. Wheaton™ weiße Harnstoff-Schraubverschlüsse sind mit EPE gefüttert.
138.00 €
Spezifikation
Auskleidungsmaterial | EPE |
---|---|
Beschreibung | Kappe |
Material | Harnstoff |
Farbe | Weiß |
Menge | 1000/Packung |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
14813592
|
Wheaton™
300190 |
15,5 mm |
138.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14843592
|
Wheaton™
300208 |
22 mm |
138.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Optionen für mehrere Gewindegrößen
- Ausgezeichnete Verschlussoption für Fläschchen und Fläschchen mit Schraubverschluss
Spezifikation
EPE | |
Harnstoff | |
1000/Packung |
Kappe | |
Weiß | |
Diagnostische Fläschchen mit Schraubverschluss |