Learn More
3M™ Schutzanzüge Kategorie I, Polypropylen auf SMS-Basis, weiß
75.10 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4 Extragroß
Höhe (angloamerikanisch):
64 bis 67 Zoll
66 bis 69 Zoll
69 bis 71 Zoll
70 bis 74 Zoll
73 bis 76 Zoll
76 bis 78 Zoll
78 bis 81 Zoll
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Beschreibung
Der CE Simple Schutzanzug der Kategorie 1 eignet sich für häusliche DIE-Anwendungen, leichte industrielle Reinigungs- und Wartungsanwendungen, bei denen Hygiene und Reinheit eine große Rolle spielen.
- Ausgezeichnete wirtschaftliche Lösung, um die Träger sauber und trocken aufzubewahren
- Für ungefährliche Anwendungen
- Atmungsaktiver und leichter Schutz
- Widerstandsfähiges, langlebiges Polypropylenmaterial mit 45 gsm
- Windschutzleiste über Reißverschluss
- Elastische Kapuze, Manschetten, Knöchel und Taille
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoverall |
Größe | Extragroß |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Hood Type | 2-teilig |
Verschlusstyp | Versiegelte Windschutzklappe |