Learn More
Buerkle™ Polypropylenröhrchen mit Schraubverschluss, weiß
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Kostengünstige Polypropylenverpackung mit Schraubverschluss. Kann ohne Rückstände entleert werden.
- Lichtundurchlässig
- Geeignet für Lebensmittel
- Sterilisierbar
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | Polypropylen |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Ja |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 129 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 102 mm |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |