Learn More
Buerkle™ Polypropylenröhrchen mit Schraubverschluss, weiß
1.69 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 mL
Beschreibung
Kostengünstige Polypropylenverpackung mit Schraubverschluss. Kann ohne Rückstände entleert werden.
- Lichtundurchlässig
- Geeignet für Lebensmittel
- Sterilisierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | Polypropylen |
Gewicht (metrisch) | 6,79 kg |
Verschlussfarbe | Weiß |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Form | Rund |