Learn More
Buerkle™ Polypropylenröhrchen mit Schraubverschluss, weiß
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 mL
Beschreibung
Kostengünstige Polypropylenverpackung mit Schraubverschluss. Kann ohne Rückstände entleert werden.
- Lichtundurchlässig
- Geeignet für Lebensmittel
- Sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 mL |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | Polypropylen |
Gewicht (metrisch) | 0,5 kg |
Verschlussfarbe | Weiß |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 40 mm |