Learn More
Wheaton™ X1000 Cap 15.5mm Fisherbrand polypropylene white
Zum sicheren Verschließen von Fläschchen im Labor. Wheaton™ Verschlüsse für Diagnoseflaschen mit Schraubgewinde werden aus Polypropylen in pharmazeutischer Qualität gefertigt.
Marke: Wheaton™ 300180
80.61 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Weiße Farbe
- Zum Einpassen des Gewindes 15.5 mm (15.5R4)
Spezifikation
15,5 mm | |
Polypropylen | |
1000/Packung |
Kappe | |
Weiß | |
Diagnostische Fläschchen mit Schraubverschluss |