Learn More
ABEBA™ Sicherheitsschuhe, Leder, ESD, leichte Sandalen, Weiß
Geeignet als Fersen- und Fußeinlage. Die Abeba™ ESD-Sicherheitsschlupfschuhe aus schwarzem Leder verführen über eine Stahlkappe und sind rutschfest.
Marke:  ABEBA™ 31032/42
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12576209
Beschreibung
Beschreibung
  • Größe 35–48 CE, EN ISO 20345 :2011 , S2, SRA
  • Glattes Leder, weiß
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Spannbereich mit elastischem Band
  • Rutschfeste PU-Laufsohle
  • Stahlzehenkappe
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3557)
  • Desinfizierte, ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Als Fersen- und Fußeinlage geeignet
Spezifikation
Spezifikation
CE, Normen EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340
Für Fersen- und Fußeinlage
Leder
Stoßdämpfende Mittelsohle
Leichter Halbschuh
Kappe
Sicherheitshalbschuhe für elektrostatische Entladungen
Weiß
Silberne Faser
42
Polyurethan
Stahl
Kraftstoff- und rutschfest
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
ABEBA™ Sicherheitsschuhe, Leder, ESD, leichte Sandalen, Weiß > Größe: 42