Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12688845
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
214 x 210 mm
Packungsgröße:
15 Stück
Artikelnummer. 12688845
Marke: Kimberly-Clark™ 6789
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Kleenex™
  • Kleenex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp Kleenex Ultra interfold Handtuch
Länge (angloamerikanisch) 1.81 ft.
Länge (metrisch) 217 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.29 ft.
Breite (metrisch) 210 mm
Material AIRFLEX™ Gewebe
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 214 x 210 mm
Format Zusammengefaltet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Busy Washrooms
Verpackungsmenge 2790 Packungen
Lage 2-lagig
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato