Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™
Ideal zum Entfernen von Dichtmasse von Werkzeug oder Pinseln. 100 % silikonfrei und fusselarm.
413.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Kimtech Wischtücher für Dichtungsmittel |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 15.7 in. |
Länge (metrisch) | 400 mm |
Breite (angloamerikanisch) | 19.7 in. |
Breite (metrisch) | 500 mm |
Beschreibung
- Ideal zum Entfernen von Dichtmasse von Werkzeug oder Pinseln
- 100 % silikonfrei und fusselarm
- Die Abmessungen eines Tuchs betragen 40 cm (L) x 50 cm (B)
- Kombinierbar mit den Bodenständer- oder Wandmontage-Wischtuchspendern (Art.-Nr. 6146, 6154, 6155 und 6153)
Spezifikation
Kimtech Wischtücher für Dichtungsmittel | |
400 mm | |
500 mm | |
Weiß | |
Zum Abwischen von Dichtungsmitteln auf Werkzeugen und Bürsten | |
Unsteril |
15.7 in. | |
19.7 in. | |
Papier | |
400 x 500 mm | |
500/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech™