Learn More
DuPont™ Weißer Overall mit Kapuze
362.81 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Overall mit begrenztem Schutz gegen Flammenausbreitung und 3-teiliger Haube
- SMS-Polypropylen-Vlieskonstruktion mit begrenztem Schutz gegen Flammenausbreitung
- Genähte externe Nähte in Orange für die visuelle Identifizierung und Unterscheidung
- Elastische Handgelenke, Knöchel, Haube und Taille
- Reißverschlussabdeckung
- Weiß mit orangefarbenen Nähten
- Antistatisch und halogenfrei.
- Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
- EN 14116 Index 1 (begrenzte Flammenausbreitung), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
Spezifikation
Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
Größe | 3XL |
Material | Flammhemmendes SMS |
Farbe | Weiß |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Hood Type | 3-teilig |
Verschlusstyp | Reißverschluss mit Sturmklappe |