Learn More
3M™ Weißer Einweg-Besucher-Laborkittel, Serie 4400
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Beschreibung
- Ideal für Hygieneanwendungen geeignet
- 100 % weiches, atmungsaktives und leichtes Polypropylen
- Reißverschluss
- Innentasche
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | 4X bis L |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Zippverschluss |
Stulpenform | Elastisch |
Einwegprodukt | Ja |
Widerstand | Ungefährliche Flüssigkeiten und Staub, Dust |
Saumtyp | Umgestochen |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Weißer Einweg-Besucher-Laborkittel, Serie 4400 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur