Learn More
Buerkle™ Weiße Einwegpinzetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Einwegpinzetten eignen sich ideal zum Greifen, Anheben und Bewegen kleiner Gegenstände wie feines Gewebe oder feste Proben.
47.75 € - 75.30 €
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 5,12 in.
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 130 mm
Produkttyp Pinzette
Modell Standard
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Sterilität Spitzenform Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Spitzenform Preis Menge & Verfügbarkeit  
16505210
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5378-0040
Unsteril Spitz, abgewinkelt
47.75 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16515210
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5378-0041
Unsteril Spitz
55.25 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16525210
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5378-0042
Unsteril Breit
53.55 €
100 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16535210
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5378-1040
Steril Spitz, abgewinkelt
75.30 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16545210
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5378-1041
Steril Spitz
75.30 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16555210
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5378-1042
Steril Breit
73.80 €
100 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die geriffelten Griffe gewährleisten eine optimale und sichere Handhabung sowie präzise Arbeit
  • Die leichte Kunststoffpinzette für den einmaligen Gebrauch ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
  • Die im Reinraum hergestellten Laborassistenten erfüllen die höchsten Standards und verhindern Kreuzkontaminationen oder Verunreinigungen in der zu untersuchenden Probe
  • Die Laborpinzetten eignen sich für chemische, pharmazeutische oder kosmetische Anwendungen sowie für die Lebensmittelindustrie und wissenschaftliche Anwendungen
  • Sterile Pinzetten sind einzeln verpackt.
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
  • Spitz/abgewinkelte Spitze: Die Einwegpinzetten haben feine, glatte, gebogene Greifspitzen. Mit den spitzen Enden können verschiedene Materialien zuverlässig gehalten und verarbeitet werden
  • Spitzes Ende: Die anatomische Pinzette hat eine gerade Spitze, die innen geriffelt ist. So können empfindliche Materialien zuverlässig gefasst werden
  • Breite Spitze: Die Einwegpinzetten haben Enden mit einer breiten Spitze. Die breite Spitze ist glatt und stumpf. Sie verhindert, dass das Material beschädigt wird, wenn es gegriffen wird
Spezifikation
Spezifikation
5,12 in.
130 mm
Standard
Polystyrol
Pinzette
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Weiße Einwegpinzetten