Learn More
Thermo Scientific™ Weiße 96-Well Platten für die Immunologie
Führen Sie quantitative und qualitative Immunoassays wie ELISA und Bindungs-Assays mit den Thermo Scientific™ weißen 96-Well Platten für die Immunologie durch
Marke: Thermo Scientific™ 436111
225.09 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie quantitative und qualitative Immunoassays wie ELISA und Bindungstests mit den weißen Thermo Scientific™ 96-Well-Platten für die Immunologie durch, die mit gängigen Instrumenten kompatibel sind. Diese Platten liefern optimale Ergebnisse, Zuverlässigkeit von Charge zu Charge und Reproduzierbarkeit von Well zu Well.
Eigenschaften
- Stellfläche der Platte entsprechend SBS — geeignet für Standardausrüstung
- Erhältlich mit Wells mit flachem oder rundem Boden
- Wahl zwischen drei Oberflächentypen für optimale Bindung
- Zertifizierte Bindungshomogenität/-reproduzierbarkeit
Auswahl der Oberfläche:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle
- Thermo Scientific MaxiSorp ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
- Thermo Scientific Microfluor 2 und Microlite 2+ sind leicht hydrophil und binden verschiedenste Biomoleküle
Weiß:
- Für maximale Reflexion
- Minimale Autofluoreszenz und Autolumineszenz
Kompatibel mit:
Deckel für Thermo Scientific MicroWell Mikrotiterplatten, Dichtungsband und luftdurchlässige Membran
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
Hydrophob | |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Weiß | |
Polystyrol | |
350 μl | |
Polystyrol | |
Fluoreszenz und Lumineszenz | |
10 | |
80/Karton |
Standard | |
Chemilumineszenz | |
80 Kartons | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unsteril | |
Runder, flacher Boden (F-Well) | |
80 | |
Keine | |
Lipide |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.