Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Thio-Bag™ Beutel für chlorinierte Wasserproben
GREENER_CHOICE
Ideal für die Probenahme von Trinkwasser, Schwimmbadwasser, Abwässern und Industrieabfällen
Marke:  Nasco B01040WA
44.11 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11767944
  • 49.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ideal für die Probenahme von Trinkwasser, Schwimmbadwasser, Abwässern und Industrieabfällen
Unzerbrechliche, sterile Beutel zur Entnahme und Entchlorung von Wasser- und Abwasserproben für die bakteriologische Untersuchung gemäß EPA- und APHA-Anforderungen.
  • Wirtschaftlich und einfach zu entsorgen
  • 4 Unzen (118 ml)-Beutel enthält eine ungiftige, nicht nahrhafte Pille, die mit 10 mg Natriumthiosulfat imprägniert ist und hat eine 100 ml-Füllmarkierung
  • 18 Unzen (532 ml)-Beutel enthält drei 10 mg-Natriumthiosulfat-Pillen und hat eine 300 ml-Füllmarkierung
Spezifikation
Spezifikation
Standard-Beutel Whirl-Pak Thio
118 ml
Enthält eine 25 mg-Natriumthiosulfat-Pille.
Steril
100/Pckg.
2,25 mil
7 in.
3 in.
4 oz.
Probenahme gechlortes Wasser
Polyethylen
0,057 mm
82 °C
18 x 7.6 cm (7 x 3 in)
18 cm
7.6 cm