Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Thio-Bag™ Beutel für chlorinierte Wasserproben
Ideal für die Probenahme von Trinkwasser, Schwimmbadwasser, Abwässern und Industrieabfällen
Marke: Nasco B01254WA
84.07 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ideal für die Probenahme von Trinkwasser, Schwimmbadwasser, Abwässern und Industrieabfällen
Unzerbrechliche, sterile Beutel zur Entnahme und Entchlorung von Wasser- und Abwasserproben für die bakteriologische Untersuchung gemäß EPA- und APHA-Anforderungen.
- Wirtschaftlich und einfach zu entsorgen
- 4 Unzen (118 ml)-Beutel enthält eine ungiftige, nicht nahrhafte Pille, die mit 10 mg Natriumthiosulfat imprägniert ist und hat eine 100 ml-Füllmarkierung
- 18 Unzen (532 ml)-Beutel enthält drei 10 mg-Natriumthiosulfat-Pillen und hat eine 300 ml-Füllmarkierung
Spezifikation
Standard-Beutel Whirl-Pak Thio | |
532 mL | |
Enthält eine 25 mg-Natriumthiosulfat-Pille. | |
Steril | |
100/Pckg. | |
2,50 mil | |
9 in. | |
4,5 in. |
18 oz. | |
Probenahme gechlortes Wasser | |
Polyethylen | |
0,064 mm | |
82 °C | |
23 x 11,5 cm (9 x 4,5 in.) | |
23 cm | |
11.5 cm |