Learn More
WHIRLPAK SCHWARZ 532ML
Whirl-Pak Beutel, schwarz, 532 ml, 115 x 330 mm, steril, 500 Stück, 115 x 330 mm, 18 oz, FDA-zugelassenes Material für lichtempfindliche Proben mit Beschriftungsstreifen
Marke: Whirl Pak B01418WA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.80000kg
Beschreibung
Whirl-Pak Beutel, schwarz, 532 ml, 115 x 330 mm, steril, 500 Stück, 115 x 330 mm, 18 oz, FDA-zugelassenes Material für lichtempfindliche Proben mit Beschriftungsstreifen
Spezifikation
Schwarz | |
Lichtempfindliche Proben | |
Steril | |
115 mm |