Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Wide-Mouth Bottles with Ground Glass Stoppers
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
500 mL
Beschreibung
- Weite Öffnung, ideal für Feststoffe und viskose Flüssigkeiten
- Einfach zu reinigen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 3,3 oz., 100 ml |
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 3,3 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,1 in. |
Material | Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 110 mm |
Produkttyp | Flasche mit großer Öffnung |
Höhe (angloamerikanisch) | 4,3 Zoll |
Verschlussgröße | 29/22 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Wide-Mouth Bottles with Ground Glass Stoppers >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur