Learn More
DWK Life Sciences Weiße Polypropylen-Schraubkappen mit ummantelter PTFE-beschichteter Silikoneinlage für E-Z Ex-Traction™ Fläschchen
Artikelnummer. 10262983 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-425
22-400
24-400
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
1000 Kartons
250 Kartons
250/Karton
500 Kartons
Anzahl pro Packung:
100/Karton
1000/Karton
250/Karton
500/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10262983
Marke: DWK Life Sciences W240831
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die PTFE-beschichteten Silikoneinlagen eignen sich optimal zur Lagerung und Aufbewahrung von flüchtigen Lösungsmitteln, empfindlichen Verbindungen oder korrosiven Chemikalien
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 1000 Kartons
Anzahl pro Packung 1000/Karton
Halsausführung 13-425
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 und 4 ml-Fläschchen
Verschlussauskleidung PTFE/Silikon