Learn More
DWK Life Sciences Weiße, oben offene Polypropylen-Deckel mit PTFE-beschichteten Silikoneinlagen für E-Z Ex-Traction™ Fläschchen
Artikelnummer. p-3532425 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-425
22-400
24-400
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
1000 Kartons
250 Kartons
250/Karton
500 Kartons
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10725373
Marke: DWK Life Sciences W240840
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für die Lagerung und Aufbewahrung von flüchtigen Lösungsmitteln, empfindlichen Verbindungen oder korrosiven Chemikalien
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 250 Kartons
Anzahl pro Packung 250/Karton
Halsausführung 13-425
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasflasche oder -Röhrchen
Verschlussauskleidung PTFE/Silikon