Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Schraubkappe mit festem Oberteil, durchsichtig
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.3 ml
1.0 ml
2.0 ml
3.0 ml
5.0 ml
10 ml
Höhe (metrisch):
35 mm
35 mm
44 mm
44 mm
50 mm
61 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Skala:
Ja
Nein
Verschlussgröße:
13-425
15-415
20-400
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit 14B Gummieinlage und PTFE-Beschichtung
Die transparenten Fläschchen sind aus Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gefertigt
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/14B-Gummi |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Material | Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen |
| Volumen (metrisch) | 2.0 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand |
| Skala | Nein |
| Modell | Konisch V |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.5 dr. |
| Mehr anzeigen |