Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Schraubkappe mit festem Oberteil, durchsichtig
Artikelnummer. 11764159 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.3 ml
1.0 ml
2.0 ml
3.0 ml
5.0 ml
10 ml
Höhe (metrisch):
35 mm
35 mm
44 mm
44 mm
50 mm
61 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Skala:
Ja
Nein
Verschlussgröße:
13-425
15-415
20-400
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11764159
Marke: DWK Life Sciences W986273NG
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit 14B Gummieinlage und PTFE-Beschichtung
Konische Innenböden sorgen für eine vollständige Abflussöffnung nach unten und eine maximale Entnahme des Inhalts durch eine Spritze
Die transparenten Fläschchen sind aus Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gefertigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/14B-Gummi
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Volumen (metrisch) 0.3 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand
Skala Ja
Modell Konisch V
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 0.1 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 35 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Verschlussgröße 13-425