Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Schraubkappe mit festem Oberteil, durchsichtig
Artikelnummer. 11714239 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
0.3 ml
1.0 ml
2.0 ml
3.0 ml
5.0 ml
10 ml
Höhe (metrisch):
35 mm
35 mm
44 mm
44 mm
50 mm
61 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Skala:
Ja
Nein
Verschlussgröße:
13-425
15-415
20-400
missing translation for 'unitSize'
12 Stück
6 Stück
Product Code. 11714239
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences W986279NG
Only null left
Add to basket
Add to basket
Includes
Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit 14B Gummieinlage und PTFE-Beschichtung
Konische Innenböden sorgen für eine vollständige Abflussöffnung nach unten und eine maximale Entnahme des Inhalts durch eine Spritze
Die transparenten Fläschchen sind aus Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gefertigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (Auskleidung) PTFE/14B-Gummi
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Volumen (metrisch) 5.0 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand
Skala Ja
Modell Konisch V
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 1.4 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 20-400
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Höhe (metrisch) 65 mm